Learn More
SCFD1 Monoclonal Antibody (OTI1F4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17522212
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17522212 30 μL 30 microlitros
17502212 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17522212
Marca: Origene Technologies TA504691S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
SCFD1 Monoclonal antibody specifically detects SCFD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno SCFD1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TBCC
N.º de referencia del gen Q15814
Alias de gen 3110021P21Rik; C14orf163; FKSG23; KIAA0917; Ra410; rSly1; Scfd1; Sec1 family domain containing 1; sec1 family domain-containing protein 1; Sly1; SLY1 homolog; Sly1p; STXBP1L2; Syntaxin-binding protein 1-like 2; vesicle transport-related protein; vesicle transport-related protein Ra410
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TBCC produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6903
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1