missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCFD1 Antibody (OTI4D2), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-74003FR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SCFD1 Monoclonal specifically detects SCFD1 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Especificaciones
| SCFD1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| SCFD1 | |
| Full length recombinant protein of human SCFD1 (NP_057190) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| 23256.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI4D2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| C14orf163, KIAA0917chromosome 14 open reading frame 163, sec1 family domain containing 1, sec1 family domain-containing protein 1, SLY1, SLY1 homolog, sly1p, STXBP1L2RA410, Syntaxin-binding protein 1-like 2, vesicle transport-related protein | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido