missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCFD1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151161
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30151161 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30151161

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP297778CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SCFD1 Polyclonal antibody specifically detects SCFD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCFD1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen C14orf163, KIAA0917chromosome 14 open reading frame 163, sec1 family domain containing 1, sec1 family domain-containing protein 1, SLY1, SLY1 homolog, sly1p, STXBP1L2RA410, Syntaxin-binding protein 1-like 2, vesicle transport-related protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SCFD1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23256
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.