Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SCF (KITL) de ratón
Código de producto. 17125759
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
17125759 5 x 96 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 17125759
Marca: Invitrogen™ EMKITLX5
El ELISA para SCF (KITL) de ratón cuantifica la Ms SCF en suero, plasma o en un medio de cultivo celular de ratón.
El ELISA para SCF (KITL) de ratón cuantifica la Ms SCF en suero, plasma o en un medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente la Ms SCF natural y recombinante. Principio del método El ELISA (ensayo inmunoenzimático ligado a las enzimas) de sándwich en fase sólida para SCF de ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El factor de células madre (SCF) es el ligando del oncogén c-Kit y se expresa a través de varias células estructurales e inflamatorias en las vías respiratorias. La unión del SCF mediante el receptor c-Kit conduce a la homodimerización del receptor y a la activación de vías de señalización como PI-3, PLC-gamma, Jak/STAT y MAP quinasas. La expresión de la SCF lleva a la inducción de la supervivencia de los mastocitos y a la expresión y liberación de histamina, citoquinas proinflamatorias y quimiocinas. La inhibición de la vía SCF/c-Kit provoca una disminución de los niveles de histamina, una infiltración de mastocitos y eosinófilos, una producción de IL-4 y una hipersensibilidad de las vías respiratorias, lo que sugiere que esta vía puede ser un objetivo terapéutico útil en enfermedades inflamatorias como el asma. Se sabe que existen al menos dos isoformas de SCF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 710-712; blz; ligando c-Kit; Clo; gris nuboso; Con; contrastado; CSF; DCUA; DFNA69; DKFZp686F2250; hiperpigmentación progresiva familiar 2; FPH2; FPHH; Gb; vientre de la boquilla; Factor de crecimiento hematopoyético KL; H-SCF; ligando de kit; KITL; Kitlg; Kit-ligand; KL-1; factor de crecimiento de células del mástil; MGF; M-SCF; ligando de kit procesado; SCF; SF; SHEP7; sKITLG; Sl; SLF; Ligando KIT soluble; factor de acero; ligando factor/kit de acero; factor de células madre; factor de células madre KL-1; factor de células madre, LCR
Intervalo del ensayo De 2,74 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P20826
Símbolo de gen KitL
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos
Patrón
Concentrado de diluyente de ensayo
Anticuerpo de detección biotinilado
SAV-HRP
Tampón de lavado
Cromógeno
Solución de parada
Cubiertas de placa adhesiva, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SCF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min