Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SCF humano
Código de producto. 15425053
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15425053 96 pruebas 1 set
17185489 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15425053
Marca: Invitrogen™ EHKITLG
ELISA
The Human Stem Cell Factor/KITLG (Hu SCF) ELISA quantitates Hu SCF in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu SCF. Principle of the method The Human SCF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El factor de células madre (SCF) es el ligando del oncogén c-Kit y se expresa a través de varias células estructurales e inflamatorias en las vías respiratorias. La unión del SCF mediante el receptor c-Kit conduce a la homodimerización del receptor y a la activación de vías de señalización como PI-3, PLC-gamma, Jak/STAT y MAP quinasas. La expresión de la SCF lleva a la inducción de la supervivencia de los mastocitos y a la expresión y liberación de histamina, citoquinas proinflamatorias y quimiocinas. La inhibición de la vía SCF/c-Kit provoca una disminución de los niveles de histamina, una infiltración de mastocitos y eosinófilos, una producción de IL-4 y una hipersensibilidad de las vías respiratorias, lo que sugiere que esta vía puede ser un objetivo terapéutico útil en enfermedades inflamatorias como el asma. Se sabe que existen al menos dos isoformas de SCF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P21583
Intervalo del ensayo 2,74-2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg
Intervalo de calibración De 2 pg/mL a 2000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL- 12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4254
Símbolo de gen DCUA,DFNA69,FPH2,FPHH,KL-1,Kitl,MGF,SCF,SF,SHEP7
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo FPH2, KL-1, Kitl, MGF, SCF, SF, SHEP7
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min