Learn More
Solución estándar de plasma de escandio, Sc 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. p-4408590
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
11338667 50 mL 50 ml
11328667 100 mL 100 ml
11455070 500 mL 500 ml
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11338667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035769.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Sc 1000μg/mL | CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-20-2
Fórmula molecular Sc
Peso molecular (g/mol) 44.96
Número MDL MFCD00016323
Clave InChI SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
Nombre IUPAC escandio
SMILES [Sc]
Specifications
Nombre del producto químico o material Scandium
Nombre de nota plasma standard solution
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5 %, óxido de escandio(III):0,15 %, agua:94,85%