Learn More
Óxido de escandio(III), 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258729 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11396025
Marca: Thermo Scientific Acros 193960010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12060-08-1
Fórmula molecular O3Sc2
Peso molecular (g/mol) 137.91
Número MDL MFCD00011223
Clave InChI HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC discandium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium(III) oxide
Punto de fusión >1000.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal SC2O3
Índice Merck 10,8239
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.91
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales