Learn More
SCAMP5 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237030 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237030 20 μL 20 microlitros
30234636 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30237030
Marca: Proteintech 303281AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The SCAMP5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SCAMP5. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SCAMP5 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno SCAMP5
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 600 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DKFZp686L1799; MGC24969
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 192683
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 26 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG