missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCAMP2 Antibody (OTI1H10), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-73999AF532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SCAMP2 Monoclonal specifically detects SCAMP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Especificaciones
| SCAMP2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| SCAMP2 | |
| Full length recombinant protein of human SCAMP2 (NP_005688) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2b |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI1H10 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| secretory carrier membrane protein 2secretory carrier-associated membrane protein 2 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Membrane Trafficking and Chaperones | |
| 10066.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido