missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Caspase 4 Monoclonal Antibody (17D9)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15964424
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
15964424 100 μL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15964424

Marca: Invitrogen™ MA524782

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Caspase 4 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), IHC (F), ICC/IF, ELISA

This gene encodes a protein that is a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Sequential activation of caspases plays a central role in the execution-phase of cell apoptosis. Caspases exist as inactive proenzymes composed of a prodomain and a large and small protease subunit. Activation of caspases requires proteolytic processing at conserved internal aspartic residues to generate a heterodimeric enzyme consisting of the large and small subunits. This caspase is able to cleave and activate its own precursor protein, as well as caspase 1 precursor. When overexpressed, this gene induces cell apoptosis. Alternative splicing results in transcript variants encoding distinct isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Caspase 4
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 17D9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica CASP4
N.º de referencia del gen P49662, P70343, Q5E9C1
Alias de gen apoptotic cysteine protease Mih1/TX; Casp11; CASP-11; CASP4; CASP-4; caspase 11; caspase 4; caspase 4, apoptosis-related cysteine peptidase; caspase 4, apoptosis-related cysteine protease; Caspase-11; Caspase-4; Caspase-4 subunit 1; Caspase-4 subunit 2; Caspase-4 subunit p10; Caspase-4 subunit p20; Caspl; ICE and Ced-3 homolog 2; ICE(rel)II; ICE(rel)-II; ICEREL-II; ICH2; ICH-2; Ich3; ich-3; Mih1; Mih1/TX; protease ICH-2; Protease ICH-3; Protease TX; TX
Símbolos de los genes CASP4
Especie del huésped Rat
Inmunógeno A recombinant p30 subunit of mouse Caspase 11.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114555, 12363, 338039, 837
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.