missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sca1 (Ly-6A/E) Rat, anti-Mouse, PE, Clone: E13-161.7, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17168651
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17168651 50 μg 50 microgramos
17158651 200 μg 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17168651 Proveedor Stemcell Technologies N.º de proveedor 60032PE.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

  • The E13-161.7 antibody reacts with Sca1 (Stem Cell Antigen-1 or Ly-6A/E), an 18 kDa GPI-linked protein belonging to the lymphocyte activation protein-6 (Ly-6) family
  • Sca1 is expressed on the surface of hematopoietic stem and progenitor cells, myeloid cells, and peripheral B and T lymphocytes
  • Sca1 expression levels are strongly upregulated in all strains upon cellular activation
  • Sca1 is involved in the regulation of T and B cell responses and is believed to play roles in the differentiation, proliferation, and survival of a variety of stem cells
  • Sca1 has emerged as a phenotypic marker of choice for identifying and isolating hematopoietic stem and progenitor cells

Especificaciones

Antígeno Sca1 (Ly-6A/E)
Aplicaciones Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon E13-161.7
Conjugado PE
Especie del huésped Rat
Cantidad 50 μg
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Isotype IgG2a κ
Tipo de célula Hematopoietic Stem and Progenitor Cells, Mammary Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.