Learn More
Sca1 (Ly-6A/E) Rat, anti-Mouse, PE, Clone: E13-161.7, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Stemcell Technologies 60032PE
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17158651
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • The E13-161.7 antibody reacts with Sca1 (Stem Cell Antigen-1 or Ly-6A/E), an 18 kDa GPI-linked protein belonging to the lymphocyte activation protein-6 (Ly-6) family
  • Sca1 is expressed on the surface of hematopoietic stem and progenitor cells, myeloid cells, and peripheral B and T lymphocytes
  • Sca1 expression levels are strongly upregulated in all strains upon cellular activation
  • Sca1 is involved in the regulation of T and B cell responses and is believed to play roles in the differentiation, proliferation, and survival of a variety of stem cells
  • Sca1 has emerged as a phenotypic marker of choice for identifying and isolating hematopoietic stem and progenitor cells
Especificaciones
Especificaciones
Sca1 (Ly-6A/E)
Monoclonal
PE
200 μg
Mouse
Hematopoietic Stem and Progenitor Cells, Mammary Cells
Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay
E13-161.7
Rat
Primary
IgG2a κ
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.