Learn More
Invitrogen™ Sca-1 Monoclonal Antibody (CT-6A/6E), PE
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7178026
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
300 microgramos
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15334111 50 μg 50 microgramos
15344111 300 μg 300 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15334111 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA517834
Rat Monoclonal Antibody
Sca-1 Monoclonal Antibody for Flow
Stem Cell Antigen-1 (Sca-1) is a member of the lymphocyte antigen 6 (Ly-6) family. It is expressed on multipotent hematopoietic stem cells (HSC) and is used as a marker of HSC in mice. Sca-1 is used in combination with lineage depletion antibodies to identify murine HSC. Sca-1 can be found in fetal liver, adult bone marrow, and adult peripheral blood and spleen. Sca-1 may be involved in the regulation of B and T cell activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno Sca-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon CT-6A/6E
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado PE
Formulación PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
génica Ly6a
N.º de referencia del gen P05533, Q64253
Alias de gen 9804; locus A/E; Locus AE; Ly6; Ly67; Ly6a; Ly-6A.2; Ly-6A.2/Ly-6E.1; Ly6A/E; Ly-6A/E; ly6a-e; Ly6e; Ly-6E; Ly-6E.1; lymphocyte antigen 6 complex; lymphocyte antigen 6 complex, locus A; lymphocyte antigen 6 complex, locus E; lymphocyte antigen 6A-2/6E-1; Lymphocyte antigen 6E; RIG-E; Sca1; Sca-1; Sca-2; stem cell antigen 1; Stem cell antigen 2; TAP; T-cell-activating protein; thymic shared antigen 1; Tsa1; TSA-1
Símbolos de los genes Ly6a, Ly6e
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse Sca-1.
Método de purificación Protein G
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 110454, 17069
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.