Learn More
Thermo Scientific™ Termostatos de inmersión SC150L
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El termostato de inmersión Thermo Scientific SC150L es uno de los modelos básicos de la nueva generación de termostatos de calidad superior que mantienen la temperatura entre -28° y +150 °C, con una mayor profundidad de inmersión para acomodar baños más grandes o más profundos.
Sus características incluyen una pantalla digital ampliada y ajustes mediante teclado táctil de fácil uso que permiten afinar la temperatura para satisfacer los requisitos específicos de su aplicación.
- Temperatura máx.: de 150 °C
- Mayor profundidad de inmersión para alojar baños más grandes o más profundos
- Alarma por nivel bajo de líquido para cumplir con la clase de seguridad III
- Apagado automático del controlador al detectar sobretemperatura, nivel bajo de líquido o sobrecarga del motor
- Puerto de comunicación USB y opciones para RS-232, RS-485, Ethernet/LAN y E/S analógica
- Controlador PID con función de autoajuste para optimizar el control de la temperatura
- Cinco ajustes de temperatura programables
- Función RTA (ajuste real de la temperatura) para calibración
- Dos niveles de ajuste de la velocidad de la bomba para aumentar el caudal o la agitación del baño
- Tres idiomas (inglés, alemán y francés)
- El indicador digital puede cambiarse para utilizar una resolución de entre 0,1 y 0,01, y entre °C, °F o °K.
- Alarma acústica y óptica
- Función de reinicio automático tras cortes del suministro eléctrico
Incluye: mangueras dentadas de 8 mm y 12 mm con abrazadera (solo –0016, –0018 y –0011), tapón de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con abrazadera; 230 V, 50 Hz |
| Certificaciones/conformidad | CE, CSA, UL y RoHS |
| Comunicaciones | USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica |
| Caudal | 17 l/min |
| Intervalo de temperatura | De 13 °C a 150 °C |
| Capacidad calorífica | 2 kW/1,2 kW |
| Presión máxima | 300 mbar (4,35 psi) |
| Modelo | SC150L con abrazadera |
| Clase de seguridad | 3/FL |
| Estabilidad de la temperatura | 0,02 °C |
| Mostrar más |