Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores de inmersión SC100
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Thermo Scientific™ SC100 es uno de los modelos básicos de la nueva generación de termostatos de calidad superior que mantienen la temperatura entre − 28 y +100 °C. Entre sus características se incluye una pantalla digital ampliada y ajustes por pantalla táctil de fácil uso, para permitir así afinar la temperatura y satisfacer los requisitos de sus aplicaciones específicas.
- Controlador PID con función de autoajuste para optimizar el control de la temperatura
- Cinco ajustes de temperatura programables
- Función RTA (ajuste real de la temperatura) para calibración
- Dos niveles de ajuste de la velocidad de la bomba para aumentar el caudal o la agitación del baño
- Tres idiomas (inglés, alemán y francés)
- El indicador digital puede cambiarse para utilizar una resolución de entre 0,1 y 0,01, y entre °C, °F o °K.
- Alarma acústica y óptica
- Función de reinicio automático tras cortes del suministro eléctrico
Incluye: mangueras dentadas de 8 mm y 12 mm con abrazadera (solo –0016, -0018 y –0011), tapón de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Specifications
Specifications
| Descripción | 230 V/50 Hz |
| Certificaciones/conformidad | CE, CSA, UL y RoHS |
| Caudal | 17 l/min |
| Intervalo de temperatura | De 13 °C a 100 °C |
| Capacidad calorífica | 2 kW/1,2 kW |
| Presión máxima | 300 mbar (4,35 psi) |
| Modelo | SC100 |
| Clase de seguridad | 1/NFL |
| Estabilidad de la temperatura | 0,02 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7,8 x 5,4 x 13,2 pulg (19,9 x 13,8 x 33,6 cm) |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.