Learn More
Invitrogen™ SBSPON Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15774111 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15774111 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15774111
Marca: Invitrogen™ PA556202
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: GWRLDRVYGT CFCDQACRFT GDCCFDYDRA CPARPCFVGE WSPWSGCADQ CKPTTRVRRR SVQQEPQNGG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 91%.
SBSPON gene ontology annotations related to this gene include immune response.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SBSPON
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Sbspon
N.º de referencia del gen Q8IVN8
Alias de gen C14H8orf84; C29H8orf84; C8orf84; Gm106; RGD1559717; RPE spondin; Rpesp; RPE-spondin; Sbspon; somatomedin B and thrombospondin type 1 domain containing; somatomedin B and thrombospondin, type 1 domain containing; somatomedin-B and thrombospondin type-1 domain-containing protein
Símbolos de los genes Sbspon
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SBSPON. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93869).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 157869
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG