Learn More
SBI-0640756, MedChemExpress
Código de producto. 16490316
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16490316 2 mg 2 miligramos
16477808 10 mg 10 miligramos
16463656 25 mg 25 miligramos
16433767 50 mg 50 miligramos
16410278 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16490316
Marca: Medchem Express HY19560
MedChemExpress SBI-0640756 (SBI-756) is an inhibitor of eIF4G1 and disrupts the eIF4F complex.
SBI-0640756 (SBI-756) is an inhibitor of eIF4G1 and disrupts the eIF4F complex.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SBI-0640756
Forma física Solid
CAS 1821280-29-8
Color Yellow
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H14ClFN2O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo SBI-756
Información de solubilidad DMSO : ≥ 26 mg/mL (64.23 mM)
SMILES O=C1C(C(/C=C/C2=CC(F)=CN=C2)=O)=C(C3=CC=CC=C3)C4=C(C=CC(Cl)=C4)N1
Peso molecular (g/mol) 404.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.82
Porcentaje de pureza 99.76%