missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SBI-0640756, MedChemExpress

Código de producto. 16477808
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477808 10 mg 10 miligramos
16490316 2 mg 2 miligramos
16463656 25 mg 25 miligramos
16433767 50 mg 50 miligramos
16410278 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477808

Marca: Medchem Express HY19560

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SBI-0640756 (SBI-756) is an inhibitor of eIF4G1 and disrupts the eIF4F complex.

SBI-0640756 (SBI-756) is an inhibitor of eIF4G1 and disrupts the eIF4F complex.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SBI-0640756
Forma física Solid
CAS 1821280-29-8
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H14ClFN2O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo SBI-756
Información de solubilidad DMSO : ≥ 26 mg/mL (64.23 mM)
SMILES O=C1C(C(/C=C/C2=CC(F)=CN=C2)=O)=C(C3=CC=CC=C3)C4=C(C=CC(Cl)=C4)N1
Peso molecular (g/mol) 404.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.82
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.