missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SBI-0206965, MedChemExpress

Código de producto. 16453247
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16453247 50 mg 50 miligramos
16467228 10 mg 10 miligramos
16449757 5 mg 5 miligramos
16427206 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16453247

Marca: Medchem Express HY16966

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SBI-0206965 is a potent, selective and cell permeable autophagy kinase ULK1 inhibitor with IC50s of 108 nM for ULK1 kinase and 711 nM for the highly related kinase ULK2.

SBI-0206965 is a potent, selective and cell permeable autophagy kinase ULK1 inhibitor with IC50s of 108 nM for ULK1 kinase and 711 nM for the highly related kinase ULK2.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SBI-0206965
CAS 1884220-36-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21BrN4O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (204.37 mM)
SMILES CNC(C1=CC=CC=C1OC2=NC(NC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)=NC=C2Br)=O
Peso molecular (g/mol) 489.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.32
Porcentaje de pureza 98.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.