missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SBF2 Polyclonal Antibody

Descripción
SBF2 Polyclonal Antibody for ICC/IF, IHC (P), ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SBF2 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 4 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4 |
| génica | SBF2 |
| N.º de referencia del gen | Q86WG5 |
| Alias de gen | CMT4B2; DENN/MADD domain containing 7B; DENND7B; Inactive phosphatidylinositol 3-phosphatase 13; KIAA1766; MTMR13; myotubularin-related protein 13; SBF2; SET binding factor 2; SET-binding factor 2 |
| Símbolos de los genes | SBF2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?