Learn More
SBE-β-CD, MedChemExpress
Descripción
SBE-β-CD is a sulfobutylether β-cyclodextrin derivative used as an excipient or a formulating agent to increase the solubility of poorly soluble agents.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SBE-β-CD |
| CAS | 182410-00-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Sulfobutylether-β-Cyclodextrin |
| Información de solubilidad | H2O : 125 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | [R]O[C@@H]1[C@H](O[R])[C@H](O[C@@H]2[C@H](O[R])C(O[R])[C@H](O3)[C@@H](CO[R])O2)[C@@H](CO[R])O[C@@H]1O[C@H]4[C@H](O[R])[C@@H](O[R])[C@@H](O[C@H]5[C@H](O[R])[C@@H](O[R])[C@@H](O[C@@H]6C(O[R])[C@H](O[R])[C@H](O[C@@H]7[C@@H](O[R])[C@H](O[R])[C@H](O[C@@H]8[C@@H](O[R])[C@H](O[R])[C@H]3O[C@H]8CO[R])O[C@H]7CO[R])O[C@H]6CO[R])O[C@@H]5CO[R])O[C@@H]4CO[R].[R= H 21-m or C4H8SO3-Na+ m , m=6.0-7.1] |
| Grado | Research |
| Forma física | Solid |