missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SB-743921 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16494968
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16494968 10 mg 10 miligramos
16461217 50 mg 50 miligramos
16435746 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16494968

Marca: Medchem Express HY12069

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SB-743921 hydrochloride is a potent inhibitor of the mitotic kinesin KSP (Eg5), with a Ki of 0.1 nM.

SB-743921 hydrochloride is a potent inhibitor of the mitotic kinesin KSP (Eg5), with a Ki of 0.1 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SB-743921 hydrochloride
CAS 940929-33-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H34Cl2N2O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (180.66 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (18.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=CC2=C(C(C(CC3=CC=CC=C3)=C([C@@H](C(C)C)N(C(C4=CC=C(C=C4)C)=O)CCCN)O2)=O)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 553.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 553.52
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.