missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SB 258719, MedChemExpress

Código de producto. 16470449
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470449 10 mg 10 miligramos
16494106 25 mg 25 miligramos
16482648 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470449

Marca: Medchem Express HYU00443

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SB 258719 is a selective 5-HT7 receptor antagonist with high affinity (pKi=7.5) for the receptor. SB 258719 can be used for the research of cancer and neurological disease.

SB 258719 is a selective 5-HT7 receptor antagonist with high affinity (pKi=7.5) for the receptor. SB 258719 can be used for the research of cancer and neurological disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SB 258719
CAS 195199-95-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H30N2O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (738.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC(C)=C1)(N(C)[C@H](C)CCN2CCC(C)CC2)=O
Peso molecular (g/mol) 338.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.51
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.