Learn More
SB 242084, MedChemExpress
Código de producto. 16408367
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16408367 5 mg 5 miligramos
16455668 10 mg 10 miligramos
16401837 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16408367
Marca: Medchem Express HY13409
MedChemExpress SB 242084 is a 5-HT2C receptor antagonist(pKi=9.0) that displays 158- and 100-fold selectivity over 5-HT2A and 5-HT2B receptors respectively.
SB 242084 is a 5-HT2C receptor antagonist(pKi=9.0) that displays 158- and 100-fold selectivity over 5-HT2A and 5-HT2B receptors respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB 242084
CAS 181632-25-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19ClN4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 44 mg/mL (111.43 mM)
SMILES O=C(N1CCC2=C1C=C(Cl)C(C)=C2)NC3=CC=C(OC4=CC=CN=C4C)N=C3
Peso molecular (g/mol) 394.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.85
Porcentaje de pureza 99.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation