missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SB-222200, MedChemExpress

Código de producto. 16476768
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476768 10 mg 10 miligramos
16462847 50 mg 50 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476768

Marca: Medchem Express HY1572210mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SB-222200 is a potent, selective, orally active and blood-brain barrier (BBB) penetrant NK-3 receptor antagonist. SB-222200 is developed for central nervous system (CNS) disorders.

SB-222200 is a potent, selective, orally active and blood-brain barrier (BBB) penetrant NK-3 receptor antagonist. SB-222200 is developed for central nervous system (CNS) disorders.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SB-222200
CAS 174635-69-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24N2O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.83 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)C(C2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C13)N[C@H](C4=CC=CC=C4)CC
Peso molecular (g/mol) 380.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.48
Porcentaje de pureza 98.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.