Learn More
SB-222200, MedChemExpress
Código de producto. 16462847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16462847 50 mg 50 miligramos
16476768 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16462847
Marca: Medchem Express HY15722
MedChemExpress SB-222200 is a potent, selective, orally active and blood-brain barrier (BBB) penetrant NK-3 receptor antagonist. SB-222200 is developed for central nervous system (CNS) disorders.
SB-222200 is a potent, selective, orally active and blood-brain barrier (BBB) penetrant NK-3 receptor antagonist. SB-222200 is developed for central nervous system (CNS) disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SB-222200
CAS 174635-69-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24N2O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.83 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)C(C2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C13)N[C@H](C4=CC=CC=C4)CC
Peso molecular (g/mol) 380.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.48
Porcentaje de pureza 98.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation