Learn More
SB 202190, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082252
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25mg
50mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
15463629 25mg 25 miligramos
15483629 50mg 50 miligramos
15473629 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 15463629
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60950.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibits p38 kinase activity in vivo through competition with ATP | CAS: 152121-30-7 | C20H14FN3O, C20H14FN3O | 331.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152121-30-7
Fórmula molecular C20H14FN3O
Sinónimo 4-(4-fluorofenil)-2-(4-hidroxifenil)-5-(4-piridil)imidazol
Especificaciones
Cantidad 25mg
Descripción Amarillo
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibe la actividad de p38 cinasa in vivo a través de la competencia con ATP
ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 331,35g/mol
Punto de fusión De 240° a 243 °C
Solubilidad Soluble en DMSO a 30mg/ml
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido cristalino
Clave InChI NJNKPVPFGLGHPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C1=C(NC(N1)=C1C=CC(=O)C=C1)C1=CC=NC=C1
Nombre IUPAC 4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-imidazol-2-ylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
Peso molecular (g/mol) 331.35