Learn More
SB 202190, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Cantidad | 100 mg |
| Descripción | Amarillo |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Inhibe la actividad de p38 cinasa in vivo a través de la competencia con ATP |
| ensayo | ≥99% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331,35g/mol |
| Punto de fusión | De 240° a 243 °C |
| Solubilidad | Soluble en DMSO a 30mg/ml |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de la señal |
| Formulario | Sólido cristalino |
| Show More |