Learn More
Estándar de referencia de color Saybolt (ASTM D6045, D156)
Código de producto. p-7161134
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 16080152
Marca: Paragon Scientific 134040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los estándares de referencia de color de ASTM son para la calibración rutinaria de los instrumentos de medición de color y la verificación de los datos de las pruebas. Las industrias de procesos de todo el mundo utilizan colorímetros para el control del color de productos como aceites comestibles e industriales, combustibles, productos químicos, farmacéuticos, pinturas y revestimientos.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • 500El tamaño del paquete ml se suministra con MSDS
  • 18 meses de vida útil
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • Fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
Tipo Color ASTM -10
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • 500ML Saybolt Colour Reference Standard -10
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: white oil, lubricants
Valores nominales citados