Learn More
Estándar de referencia de color Saybolt (ASTM D6045, D156)
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
- Trazabilidad completa según las normas internacionales
- 500El tamaño del paquete ml se suministra con MSDS
- 18 meses de vida útil
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- Fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation |
| Tipo | Color ASTM -10 |
| Cantidad | 500 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 500ML Saybolt Colour Reference Standard -10
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- MIXTURE LIST-Contém: white oil, lubricants
Valores nominales citados