missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saxagliptin, MedChemExpress

Código de producto. 16424826
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16424826 100 mg 100 miligramos
16463758 10 mg 10 miligramos
16400147 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16424826

Marca: Medchem Express HY10285

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Saxagliptin (BMS-477118) is a potent, selective, reversible, competitive and orally active dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) (Ki = 0.6-1.3 nM) inhibitor. Saxagliptin has the peotential for type 2 diabetes mellitus research.

Saxagliptin (BMS-477118) is a potent, selective, reversible, competitive and orally active dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) (Ki = 0.6-1.3 nM) inhibitor. Saxagliptin has the peotential for type 2 diabetes mellitus research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Saxagliptin
CAS 361442-04-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H25N3O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo BMS-477118
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (107.80 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (31.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H]([C@](C[C@H](C1)C2)(C[C@@H]1C3)C[C@]23O)C(N([C@@H](C4)C#N)[C@@H]5[C@H]4C5)=O
Peso molecular (g/mol) 315.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.41
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.