Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Savant™ SpeedVac™ para concentradores de capacidad media y alta
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Rotores SpeedVac para concentradores de gran capacidad para su uso con concentradores Savant SpeedVac.
Rotores circulares:
- Facilidad de uso:
- Los orificios del tubo de varios tamaños aceptan distintos tamaños de muestra
- No se requieren accesorios adicionales
- Se ajustan directamente en el concentrador
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Matraces: 2 de fondo redondo de 100 ml, modelos de gran capacidad |
| Tipo | Rotor |
| Para utilizar con (equipo) | SPD210, SPD2030, SPD300DDA (requiere RAD200) |
| Admite | Matraces |
| Modelo | RBA2-FLSK-100 |
| Sistema de rotor | Tradicional |