Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Savant™ SpeedVac™ para concentradores de capacidad media y alta
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Admite:
192 viales
30 tubos para centrífuga cónicos de 15 ml
52 cónicos de 15 ml
8 placas de micropocillos
Matraces
Microtubos de 1,5 ml, tubos de plástico y vidrio de 12 x 75 mm, 13 x 100 mm
Placas de 12 pocillos profundos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
Rotores SpeedVac para concentradores de gran capacidad para su uso con concentradores Savant SpeedVac.
Rotores circulares:
- Facilidad de uso:
- Los orificios del tubo de varios tamaños aceptan distintos tamaños de muestra
- No se requieren accesorios adicionales
- Se ajustan directamente en el concentrador
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubos para centrífugas: 30 cónicos de 15 l, modelos de gran capacidad |
| Tipo | Rotor |
| Para utilizar con (equipo) | SPD210, SPD2030, SPD300DDA (requiere RAD200) |
| Admite | 30 tubos para centrífuga cónicos de 15 ml |
| Modelo | RH60-17-100 |
| Sistema de rotor | Tradicional |
| Volumen (métrico) | 15 mL |