Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300: Concentrador de vacío de alta capacidad y kits
Código de producto. p-7115395 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Concentrador de vacío SpeedVac SPD300DDA
Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD300DDA
Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD300DDA, sin rotor
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Requisitos eléctricos unitSize
15936181 Concentrador de vacío SpeedVac SPD300DDA 230 V/50 Hz cada uno
15946181 Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD300DDA, sin rotor 230 V/50 Hz cada uno
15956181 Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD300DDA 230 V/50 Hz cada uno
15966181 Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD300DDA 230 V/50 Hz cada uno
4 options
Código de producto. 15936181
Marca: Thermo Scientific™ SPD300DDA230
Evapore ácidos fuertes, bases y disolventes orgánicos agresivos con el concentrador de vacío modular Thermo Scientific™ SpeedVac. Aprobados para química combinatoria, estos concentradores incorporan una pantalla de usuario programable e intuitiva para mejorar la usabilidad.
Evapore ácidos fuertes, bases y disolventes orgánicos agresivos con el concentrador de vacío modular Thermo Scientific™ SpeedVac. Aprobados para química combinatoria, estos concentradores incorporan una pantalla de usuario programable e intuitiva para mejorar la usabilidad.
  • Para ácidos fuertes y bases utilizadas en química combinatoria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE
Descripción Concentrador de vacío SpeedVac SPD300DDA
Material de la cámara Aluminio
Modelo SPD300
Intervalo de temperatura (métrico) 35°C a 85°C
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz