Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300: Concentrador de vacío de alta capacidad y kits
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Evapore ácidos fuertes, bases y disolventes orgánicos agresivos con el concentrador de vacío modular Thermo Scientific™ SpeedVac. Aprobados para química combinatoria, estos concentradores incorporan una pantalla de usuario programable e intuitiva para mejorar la usabilidad.
- Para ácidos fuertes y bases utilizadas en química combinatoria
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones | Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE |
| Descripción | Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD300DDA, sin rotor |
| Requisitos eléctricos | 230 V/50 Hz |