Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Savant™ SpeedVac™ para concentradores de capacidad media y alta
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Rotores SpeedVac para concentradores de gran capacidad para su uso con concentradores Savant SpeedVac.
Rotores circulares:
- Facilidad de uso:
- Los orificios del tubo de varios tamaños aceptan distintos tamaños de muestra
- No se requieren accesorios adicionales
- Se ajustan directamente en el concentrador
Specifications
Specifications
| Descripción | Placas de micropocillos: 8 pocillos profundos, modelos de gran capacidad |
| Tipo | Rotor |
| Para utilizar con (equipo) | SPD210, SPD2030, SPD300DDA (requiere RAD200) |
| Admite | 8 placas de micropocillos |
| Modelo | MPTR8-210 |
| Sistema de rotor | Tradicional |