Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Savant™ SpeedVac™ para concentradores de capacidad media y alta
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
SpeedVac Rotors for Medium Capacity Concentrators for use with Savant SpeedVac Concentrators.
Rotores circulares:
- Facilidad de uso:
- Los orificios del tubo de varios tamaños aceptan distintos tamaños de muestra
- No se requieren accesorios adicionales
- Se ajustan directamente en el concentrador
Specifications
Specifications
| Descripción | Viales: 12 (20 x 47, 20 x 60 mm), modelos de capacidad media |
| Tipo | Rotor |
| Para utilizar con (equipo) | SPD1030, SPD111V, SPD121P, SPD140DDA |
| Admite | 12 viales |
| Modelo | RH12-20 |
| Sistema de rotor | Tradicional |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 47, 20 x 60 mm |