Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Savant™ SpeedVac™ para concentradores de capacidad media y alta
Código de producto. 11768609 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
100 tubos (6 x 50 mm)
100 tubos(8 x 29 mm)
12 viales
18 x 52 mm, centelleo mini
24 viales
32 tubos de vidrio y plástico
40 microtubos
40 tubos de vidrio y plástico
4 matraces en forma de pera de 100 ml
60 viales
64 microtubos
6 cónicos de 50 ml
72 tubos de vidrio y plástico
8 tubos(18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm)
Centelleo de 28 x 60 mm
Tubos para centrífuga
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11768609 Centelleo de 28 x 60 mm cada uno
11758609 100 tubos (6 x 50 mm) cada uno
11949426 100 tubos(8 x 29 mm) cada uno
11738629 Tubos para centrífuga cada uno
11798539 12 viales cada uno
11796427 24 viales cada uno
11798589 18 x 52 mm, centelleo mini cada uno
11768659 32 tubos de vidrio y plástico 1 PCS
11748539 40 microtubos cada uno
11738539 40 tubos de vidrio y plástico 1 PCS
11738619 4 matraces en forma de pera de 100 ml 1 PCS
11708549 60 viales 1 PCS
11718549 64 microtubos 1 PCS
11728629 6 cónicos de 50 ml cada uno
11788629 72 tubos de vidrio y plástico cada uno
10433332 8 tubos(18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) cada uno
16 options
Código de producto. 11768609
Marca: Thermo Scientific™ RH1228
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine estos rotores con concentradores de capacidad media y grande Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™.
SpeedVac Rotors for Medium Capacity Concentrators for use with Savant SpeedVac Concentrators.
Rotores circulares:
  • Facilidad de uso:
  • Los orificios del tubo de varios tamaños aceptan distintos tamaños de muestra
  • No se requieren accesorios adicionales
  • Se ajustan directamente en el concentrador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales: 12 de centelleo (28 x 60 mm)
Tipo Rotor
Para utilizar con (equipo) SPD1030, SPD111V, SPD121P, SPD140DDA
Admite Centelleo de 28 x 60 mm
Modelo RH12-28
Sistema de rotor Tradicional