Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Savant™ SpeedVac™ para concentradores de capacidad media y alta
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
SpeedVac Rotors for Medium Capacity Concentrators for use with Savant SpeedVac Concentrators.
Rotores circulares:
- Facilidad de uso:
- Los orificios del tubo de varios tamaños aceptan distintos tamaños de muestra
- No se requieren accesorios adicionales
- Se ajustan directamente en el concentrador
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubos de vidrio y plástico: 40 (12 x 75mm), modelos de capacidad media |
| Material | Vidrio (tubo) y plástico (tubo) |
| Tipo | Rotor |
| Para utilizar con (equipo) | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
| Admite | 40 tubos de vidrio y plástico |
| Modelo | RH40-12 |
| Sistema de rotor | Tradicional |
| Dimensiones (L x An) | 12 x 75 mm |