Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Savant™ SpeedVac™ para concentradores de capacidad media y alta
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
SpeedVac Rotors for Medium Capacity Concentrators for use with Savant SpeedVac Concentrators.
Rotores circulares:
- Facilidad de uso:
- Los orificios del tubo de varios tamaños aceptan distintos tamaños de muestra
- No se requieren accesorios adicionales
- Se ajustan directamente en el concentrador
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubos para centrífugas: 6 cónicos de 50 ml, modelos de capacidad media |
| Tipo | Rotor |
| Para utilizar con (equipo) | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
| Admite | 6 cónicos de 50 ml |
| Modelo | RH6-50 |
| Sistema de rotor | Tradicional |
| Volumen (métrico) | 50 mL |