Learn More
Thermo Scientific™ Concentradores de alta capacidad Savant™ SpeedVac™
Optimice la evaporación con los tres niveles de calentamiento seleccionables de estos concentradores de alta capacidad, ideales para soluciones acuosas y disolventes orgánicos.
Especificaciones
| Válvula de drenaje | Automatic |
|---|---|
| Material de la cámara | PTFE |
| Tamaño del puerto de escape | Standard |
| Admite | 8 Deepwell, 12 Shallow Well Microplates |
| Conjunto magnético | UMA200 |
Descripción
Optimize evaporation with Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ High Capacity Concentrators. With three selectable heating levels, these concentrators are ideal for aqueous and organic solvents.
Características:- Gran selección de rotores para adaptarse a una gran variedad de tamaños y tipos de tubos
- Cámara con revestimiento de PTFE que proporciona una larga duración ante disolventes agresivos
- Válvula de purgado automático que proporciona vacío al inicio de un ciclo y sangra la cámara a presión atmosférica cuando finaliza
- La cubierta radiante maximiza las tasas de evaporación/sublimación (opcional)
Información sobre pedidos:
Los rotores no se incluyen y se deben pedir por separado.
Especificaciones
| Automatic | |
| Standard | |
| UMA200 | |
| 18 in. | |
| 18 in. | |
| 25 in. | |
| 102 lb. | |
| 50/60 Hz |
| PTFE | |
| 8 Deepwell, 12 Shallow Well Microplates | |
| 3 Presets – Low, Med, High (ambient, 43°C, 65°C) | |
| 450 mm | |
| 460 mm | |
| 620 mm | |
| 46 kg |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.