Learn More
Thermo Scientific™ Kits SC250EXP SpeedVac™
Los kits Thermo Scientific™ SPD250EXP de gran capacidad incluyen todo lo necesario para concentrar con eficacia disolventes de alto punto de ebullición.
Especificaciones
| Peso con embalaje (imperial) | £ 127 |
|---|---|
| Peso con embalaje (métrico) | 58kg |
| Longitud (imperial) | 25 in |
| Altura (imperial) | 18 pulgadas |
| Altura (métrico) | 460mm |
Descripción
Los kits Thermo Scientific™ SPD250EXP de gran capacidad incluyen todo lo necesario para concentrar con eficacia disolventes de alto punto de ebullición.
Nuestros kits SpeedVac contienen todos los componentes necesarios bajo un número de modelo.
El doble control de vacío del SPD250EXP proporciona flexibilidad para utilizar muchos tipos de muestras.- Cuatro lámparas de calor infrarrojo para secar disolventes de alto punto de ebullición, como dimetilsulfóxido y dimetilformamida.
- El doble control de vacío de RAMPA y NIVEL elimina la ebullición intermitente y/o la congelación de las muestras y permite optimizar diferentes tipos de muestras
- Materiales revestidos de Kalrez™ y Teflon™ cubren todo el recorrido del vapor para ofrecer la máxima resistencia a los productos químicos y alta durabilidad
- Mecanismo de doble válvula para aumentar la capacidad de resistencia y aspiración
- Incorpora una completa toma de vacío de mayor tamaño, tuberías más anchas y matraz de condensación de vidrio con boca extragrande
- La tapa de vidrio térmico reduce los tiempos de secado e impide la condensación
- Indicación digital de parámetros (tiempo, temperatura y vacío)
- Tapas de seguridad de vidrio estándar
Disolvente y combinaciones de disolventes - SC250P1
- Ácido acético
- Acetona
- Hidróxido amónico
- Ácido fórmico
- Ácido hidroclórico
- Ácido trifluoroacético
- Metileno cloruro y agua
- Metabolitos de fármacos en SPE/orina
- Diclorometano y heptano
- Metileno cloruro y metanol
- Tetrahidrofurano/Piridina (95,5)
- Dimetilsulfóxido y metanol
- Cloroformo
- Dimetilsulfóxido
- Dimetilformamida
- Etil acetato
- Hexano
- Tolueno
- Metanol y cloroformo
Kit SC250P1 SpeedVac:
- Concentrador SC250 Express
- -Trampa de vapor refrigerada a temperatura ultrabaja de -140°C
- Bomba de vacío
- Rotor modelo FPR4A y conjunto de cuatro portadores de microplacas de un solo estante UPC1
- Matraz de condensación de vidrio
- Kit de tubos
- Aceite de lubricación de bomba de vacío
- Fluido transmisor térmico CryoCool (1 l)
- Concentrador SC250 Express
- -Trampa de vapor refrigerada a 5°C
- Rotor modelo FPR4A y conjunto de cuatro portadores de microplacas de un solo estante UPC1
- Matraz de condensación de vidrio
- Kit de tubos
- Aceite de lubricación de bomba de vacío
- Fluido transmisor térmico CryoCool (1 l)
SC250P1
- Extracciones de fase sólida
- Secado de extracciones de lípidos
- Fracciones de cromatografía flash
- Soluciones de desdoblamiento de síntesis en fase sólida como hidrolizados de proteínas y evaporación de sólidos de síntesis
- Completa gestión de la evaporación de disolventes de disolución
Especificaciones
| £ 127 | |
| 25 in | |
| 460mm | |
| 450mm | |
| 25 x 18 x 18 in. (620 x 450 x 460 mm) |
| 58kg | |
| 18 pulgadas | |
| 620mm | |
| 18 pulgadas |