Learn More
Thermo Scientific™ Trampa de vapor refrigerada RVT400
Código de producto. p-4528985 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
de -105 °C
de -5 °C
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tensión unitSize
10346662 de -5 °C 230 V cada uno
12647086 de -105 °C 230 V 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10346662 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor RVT405DDA230
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Condense y atrape una amplia variedad de vapores de disolventes que pueden contaminar y deteriorar el aceite de la bomba de vacío con las trampas de vapor refrigeradas Thermo Scientific™ Savant™.
Condense y atrape una amplia variedad de vapores de disolventes que pueden contaminar y deteriorar el aceite de la bomba de vacío con las trampas de vapor refrigeradas Thermo Scientific™ Savant™.
  • Su enfriamiento rápido minimiza el tiempo de espera
  • Frasco de vidrio fácil de extraer para cambiar el disolvente rápidamente
  • Enfriamiento veloz a la temperatura de funcionamiento
  • El frasco de condensación de vidrio fácil de usar permite recoger el líquido en una jarra independiente que facilita el desagüe
  • El sistema de refrigeración hermético ahorra los refrigerantes consumibles, como hielo seco y acetona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con marcado CE (solo 230 V)
Descripción RVT405DDA; 230 V, 50/60 Hz
Tipo Trampa de vapor refrigerada
Intervalo de temperatura (métrico) de -5 °C
Volumen (métrico) 4 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 350 x 310 mm (24 x 14 x 12 pulg)
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 600 mm
Anchura (imperial) 14 in
Anchura (métrico) 350 mm
Altura (imperial) 12 in
Altura (métrico) 310 mm
Peso neto (imperial) 55 lb
Peso neto (métrico) 25 kg
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz