Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Concentrators Rotors
Código de producto. 11748609 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
24
2 placas pocillos poco profundos
36
48
72
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11748609 72 cada uno
11718609 24 cada uno
11768599 2 placas pocillos poco profundos 1 PCS
11778599 36 cada uno
11728609 48 1 PCS
5 options
Código de producto. 11748609
Marca: Thermo Scientific™ RD72
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Configure los rotores para concentradores Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ con los concentradores Savant DNA SpeedVac.
Configure Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Concentrators Rotors with Savant DNA SpeedVac Concentrators.
Rotores circulares fáciles de utilizar con orificios de diferentes tamaños para acomodar muestras de diversos volúmenes. Estos rotores no precisan ningún tipo de accesorio adicional y se encajan directamente en el concentrador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 72 microtubos de 0,5 ml
Tipo Rotor para concentrador
Para utilizar con (equipo) DNA130
Admite 72
Sistema de rotor Tradicional
Volumen (métrico) 0,5 mL