Descripción
Mejore la funcionalidad de los concentradores Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ con los accesorios de concentradores Savant™ SpeedVac™ .
Trampa química
• Trampa química
• Captura de los vapores radiactivos
• Con cartuchos
• Trampa química para vapores radioactivos con cartucho
• Trampa química
• Captura de los vapores radiactivos
• Con cartuchos
• Trampa química para vapores radioactivos con cartucho
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Líquido de transferencia térmica CryoCool, 5 L |
| Tipo | Líquido conductor |
| Para utilizar con (equipo) | Modelos de trampa refrigerada RVT100, RVT400, RVT405DDA, RVT5105 y modelos de fuente de vacío universal (UVS) UVS400, USV400A, UVS800DDA |
| Modelo | SCC5 |
| Volumen (métrico) | 5 l |