missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Satraplatin, MedChemExpress

Código de producto. 16459877
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16459877 5 mg 5 miligramos
16487376 100 mg 100 miligramos
16417408 10 mg 10 miligramos
16403437 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16459877

Marca: Medchem Express HY17576

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Satraplatin is an alkylating agent, with potent antitumor effect.

Satraplatin is an alkylating agent, with potent antitumor effect.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Satraplatin
Forma física Solid
CAS 129580-63-8
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H22Cl2N2O4Pt
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo BMS182751 BMY45594 JM216
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (65.96 mM; DMSO can inactivate Satraplatin's activity) ∣DMF : 10 mg/mL (19.99 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl; DMSO can inactivate Satraplatin's activity) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Satraplatin's activity) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Satraplatin's activity)
SMILES [Cl-][Pt+4]([O-]C(C)=O)([O-]C(C)=O)([Cl-])([NH3])[NH2]C1CCCCC1
Peso molecular (g/mol) 500.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.28
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.