missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SATB2 Antibody (rSATB2/8635), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24245AF647
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SATB2 Monoclonal antibody specifically detects SATB2 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| SATB2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| DNA-binding protein SATB2, FLJ32076, KIAA1034FLJ21474, MGC119474, MGC119477, SATB family member 2, SATB homeobox 2, Special AT-rich sequence-binding protein 2 | |
| Recombinant fragment (around aa150-350) of human SATB2 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 23314 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA | |
| rSATB2/8635 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido