Learn More
Labconco™ Cable de la guillotina
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Campanas extractoras Protector™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Cable de la guillotina de repuesto: 330 cm de longitud
- Para su uso con una gran variedad de campanas extractoras de laboratorio Protector™, que incluyen:
- ClassMate™
- Ácido perclórico y digestión ácida
- Radioisótopo de acero inoxidable
- Modelos Premier™
- Modelos XL™
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Campanas extractoras Protector™ |
| Tipo de producto | Cable de la guillotina |
| Longitud (imperial) | 130 in |
| Longitud (métrico) | 330 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction