Learn More
Sartorius Concentradores centrifugos de PES Vivaspin™ Turbo 15
BIOPHARMA
Código de producto. p-4390423 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Cantidad:
12/paq.
48/paquete
Tamaño de la unidad:
12 PCS
48 PCS
paquete de 12
paquete de 48
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize
12644863 3 kDa 12/paq. paquete de 12
12684863 100 kDa 12/paq. paquete de 12
12643465 5 kDa 12/paq. 12 PCS
12664863 50 kDa 12/paq. paquete de 12
12663465 10 kDa 12/paq. 12 PCS
16696752 10 kDa 12/paq. paquete de 12
12683465 30 kDa 12/paq. paquete de 12
12673465 10 kDa 48/paquete paquete de 48
16616762 10 kDa 48/paquete paquete de 48
12653465 5 kDa 48/paquete paquete de 48
12693465 30 kDa 48/paquete 48 PCS
12694863 100 kDa 48/paquete paquete de 48
12674863 50 kDa 48/paquete paquete de 48
12654863 3 kDa 48/paquete paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 12644863 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VS15T91
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Combina membranas gemelas de flujo alto con un diseño interior elegante para un rendimiento superior. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 ofrecen una concentración ultrarrápida y una recuperación de concentrado prácticamente completa. Disponible en una gama MWCO en paquetes de 12 o en cómodos paquetes de 48.
Combina membranas gemelas de flujo alto con un diseño interior elegante para un rendimiento superior.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 ofrecen una concentración ultrarrápida y una recuperación de concentrado prácticamente completa.Disponible en una gama MWCO en paquetes de 12 o en cómodos paquetes de 48.
Dos membranas verticales con un diseño interior elegante que consiguen una concentración ultrarrápida
  • En un solo paso, las soluciones de 15 ml se pueden concentrar hasta 150x en 10–30 minutos
  • Membranas de PES grandes y de alto flujo que ofrecen una unión a proteínas ultra-baja y bajos niveles de extraíbles
  • Presión de filtración alta y constante que permite un flujo cruzado óptimo para minimizar el ensuciamiento de la membrana
Diseñado para obtener la máxima comodidad, seguridad y recuperación de muestras
  • El bolsillo angular, que facilita el pipeteado, proporciona una fácil recuperación del retenido de más del 95 %
  • Elimina el riesgo de filtración de muestras hasta la sequedad
  • Carcasa de poliestireno inerte estable con alta compatibilidad química (pH 1–14)
  • Tecnología de unión UV para una transición suave entre la membrana y. vivienda
  • Graduación de volumen para una fácil monitorización del volumen de concentrado y 100 µl volumen sin salida
Compatibilidad universal para rotores que acepten tubos con fondo cónico de 50 ml
  • Procesa volúmenes de muestras de hasta 15 ml en rotores de vasos basculantes (11 ml en rotores de ángulo fijo)
  • Diseñadas para rotores con capacidad para tubos cónicos Falcon de 50 ml:
    • Beckman Allegra 25R con rotor basculante TS-5.1-500 cestillos BUC 5, adaptadores
    • Rotor de ángulo fijo de 25° Beckman TA-10.250 con adaptadores 356966
    • Multifuge 3 S-R con rotor 75006445, cestillos 75006441, adaptadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Single-use
Tipo de filtro Ultrafiltration
Para utilizar con (equipo) Centrifuge
Material (membrana) PES
MWCO 3 kDa
Volumen de muestra 15 mL
Esterilidad Non-sterile
Área de filtración 7,2 cm2
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de intercambio de tampones, concentración o desalinización
Material de la carcasa Poliestireno
Fuerza máx. 4.000 x g
Cantidad 12/paq.
Tipo Centrifugal Concentrator
Volumen (métrico) 11 ml (rotor de ángulo fijo); 15 ml (rotor basculante)
Longitud (métrico) 11,8 cm
Anchura (métrico) 27 mm