Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 6
Código de producto. 10738421 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Paquete de inicio: 5 de cada: 5000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 kDa
Cantidad:
100/paq.
25/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize
10738421 Paquete de inicio: 5 de cada: 5000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 kDa 25/paq. paquete de 25
16656752 10 kDa 25/paq. paquete de 25
10421243 10 kDa 100/paq. 100 PCS
16676752 10 kDa 100/paq. paquete de 100
10767461 5 kDa 25/paq. 25 PCS
10293471 5 kDa 100/paq. 100 PCS
10029460 30 kDa 25/paq. 25 PCS
10384981 30 kDa 100/paq. 100 PCS
10395021 50 kDa 25/paq. 25 PCS
10588191 50 kDa 100/paq. paquete de 100
10120901 100 kDa 100/paq. paquete de 100
10009640 100 kDa 25/paq. 25 PCS
11741826 300 kDa 25/paq. 25 PCS
11740746 300 kDa 100/paq. paquete de 100
10777461 1000 kDa 25/paq. 25 PCS
10110951 1000 kDa 100/paq. paquete de 100
10059520 0,2 μm 25/paq. paquete de 25
10449512 0,2 μm 100/paq. paquete de 100
11770746 3 kDa 100/paq. 100 PCS
10150203 3 kDa 25/paq. 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 10738421 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VS06S1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga una rápida concentración de muestras y una alta recuperación. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 6 son los únicos dispositivos de su tamaño que pueden procesar muestras de 6 ml. Incluyen dos membranas verticales y cámaras de punto muerto integradas. Disponibles con membranas de PES en una amplia gama de cortes de peso molecular.
Desarrollado para ofrecer mayor flexibilidad de volumen y rendimiento
  • Los tubos compactos pueden procesar hasta un impresionante volumen inicial de 6 ml
  • Ideal para la concentración de anticuerpos, proteínas, nanopartículas y muestras de virus
  • Compatibilidad de rotor universal:
    • Usar en el cubo oscilante o rotores de ángulo fijo; acepta tubos de ensayo estándar de fondo cónico de 15 ml
Concentración rápida, segura y fácil
  • Ofrece membranas de PES de alta calidad y alto rendimiento
  • El diseño de membrana vertical doble provoca una velocidad de filtración sin igual y 100 veces más de concentración
  • El bolsillo de punto muerto evita la concentración a la sequedad para una concentración segura de la muestra
  • Recuperación casi completa del concentrado de más del 90 %
  • El volumen restante es fácil de ver con las graduaciones impresas y la carcasa transparente
  • La cámara de punto muerto modificad simplifica aún más la recuperación directa de la pipeta del concentrado final
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Single-use
Tipo de filtro Ultrafiltration
Para utilizar con (equipo) Centrifuge
Material (membrana) PES
MWCO Paquete de inicio: 5 de cada: 5000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 kDa
Volumen de muestra 6 mL
Esterilidad Non-sterile
Área de filtración 2,58 cm2
Material de la carcasa Policarbonato
Cantidad 25/paq.
Volumen (métrico) 6 mL
Longitud (métrico) 122 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.